2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
OR48249-1G OR48249-250MG OR48249-5G
APOSOR48249-1GEA 284 EUR
APOSOR48249-1G APOSOR48249-250MG APOSOR48249-5G
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11036352
CAS-Nummer: 6313-55-9