2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480857-1G
OR480857-5G
APOSOR480857-1GEA
226
EUR
APOSOR480857-1G
APOSOR480857-5G
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid 95%
2-Benzoylcyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₄H₁₆O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07775665 CAS-Nummer: 6939-99-7 UN-Nummer: 1759 ADR: 8,III |