N,N-Dimethylvaline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480856-1G
OR480856-5G
APOSOR480856-1GEA
0
EUR
APOSOR480856-1G
APOSOR480856-5G
N,N-Dimethylvaline hydrochloride 95%
N,N-Dimethylvaline hydrochloride
Formel:
C₇H₁₆ClNO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22123248 CAS-Nummer: 2812-32-0 |