4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Borono-2-nitrobenzoic acid, 3-Nitro-4-carboxyphenylboronic acid, 4-Carboxy-3-nitrobenzeneboronic acid
OR480791-1G
OR480791-5G
APOSOR480791-1GEA
108
EUR
APOSOR480791-1G
APOSOR480791-5G
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid 95%
4-Carboxy-3-nitrophenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BNO₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10696661 CAS-Nummer: 80500-28-3 |