6-Brom-2-(methylamino)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-N-methyl-pyridin-2-amine, 6-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR480763-1G OR480763-5G
APOSOR480763-1GEA 91.5 EUR
APOSOR480763-1G APOSOR480763-5G
6-Brom-2-(methylamino)pyridin 97%
6-Brom-2-(methylamino)pyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09261221
CAS-Nummer: 89026-79-9