4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480706-25G OR480706-5G
APOSOR480706-25GEA 75.8 EUR
APOSOR480706-25G APOSOR480706-5G
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyd 97%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261771
CAS-Nummer: 52289-54-0