2-Nitro-4-thiocyanatoanilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480684-100G OR480684-25G
APOSOR480684-100GEA 133 EUR
APOSOR480684-100G APOSOR480684-25G
2-Nitro-4-thiocyanatoanilin 95%
2-Nitro-4-thiocyanatoanilin
Formel: C₇H₅N₃O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00463878
CAS-Nummer: 54029-45-7