1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480637-25G
OR480637-100G
APOSOR480637-25GEA
63
EUR
APOSOR480637-25G
APOSOR480637-100G
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 98%
1-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formel:
C₁₆H₂₁NO₆ Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065563 CAS-Nummer: 30925-18-9 |