3-Chlor-4-methylanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
OR480614-100G OR480614-25G
APOSOR480614-100GEA 223 EUR
APOSOR480614-100G APOSOR480614-25G
3-Chlor-4-methylanisol 97%
3-Chlor-4-methylanisol
Formel: C₈H₉ClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087376
CAS-Nummer: 54788-38-4