4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR480590-100G
OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA
116
EUR
APOSOR480590-100G
APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanon 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210693 CAS-Nummer: 105640-07-1 |