2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methylisothiazolinone hydrochloride, MIT
OR480577-1G
OR480577-5G
OR480577-25G
APOSOR480577-1GEA
21.9
EUR
APOSOR480577-1G
APOSOR480577-5G
APOSOR480577-25G
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride 98%
2-Methyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
Formel:
C₄H₆ClNOS Molekulargewicht: 151.608 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06804636 CAS-Nummer: 26172-54-3 |