L-m-Tyrosine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480304-1G
OR480304-5G
APOSOR480304-1GEA
108
EUR
APOSOR480304-1G
APOSOR480304-5G
L-m-Tyrosine 95%
L-m-Tyrosine
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00063059 CAS-Nummer: 587-33-7 |