1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,4,5,6-Tetrahydro-pyrrolo[3,4-c]pyrazole,hydrochloride
OR480295-1G
OR480295-5G
APOSOR480295-1GEA
48.2
EUR
APOSOR480295-1G
APOSOR480295-5G
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride 95%
1,4,5,6-Tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole dihydrochloride
Formel:
C₅H₉Cl₂N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08457551 CAS-Nummer: 157327-47-4 |