5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-5-bromo-3-iodo-6-methylpyridine
OR480261-10G OR480261-1G OR480261-5G
APOSOR480261-10GEA 651 EUR
APOSOR480261-10G APOSOR480261-1G APOSOR480261-5G
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₆BrIN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09880093
CAS-Nummer: 958357-86-3