Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480232-1G OR480232-500MG OR480232-5G
APOSOR480232-1GEA 99.2 EUR
APOSOR480232-1G APOSOR480232-500MG APOSOR480232-5G
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06200674
CAS-Nummer: 321997-89-1