2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480222-1G OR480222-2.5G OR480222-500MG
APOSOR480222-1GEA 338 EUR
APOSOR480222-1G APOSOR480222-2.5G APOSOR480222-500MG
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₉BrN₂
Molekulargewicht: 249.12 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02183569
CAS-Nummer: 107351-80-4