2-Amino-4-chlor-6-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-chloro-6-picoline, 4-Chloro-6-methylpyridin-2-amine
OR480212-1G
OR480212-250MG
OR480212-5G
APOSOR480212-1GEA
37.7
EUR
APOSOR480212-1G
APOSOR480212-250MG
APOSOR480212-5G
2-Amino-4-chlor-6-methylpyridin 97%
2-Amino-4-chloro-6-methylpyridine
Formel:
C₆H₇ClN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00800671 CAS-Nummer: 36340-61-1 |