2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
OR47821-25G OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA 121 EUR
APOSOR47821-25G APOSOR47821-5G
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂Cl₄O
Siedepunkt: 107…108 °C/6mmHg
Dichte: 1.561 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075323
CAS-Nummer: 4136-95-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II