Ethoxyacetylene 50% in Hexan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: ethynoxyethane, Ethyl ethynyl ether, ethoxy-ethyne
OR4769-1G OR4769-25G OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA 92.8 EUR
APOSOR4769-1G APOSOR4769-25G APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% in Hexan
Ethoxyacetylene
Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 55…56 °C
Dichte: 0.718 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009247
CAS-Nummer: 927-80-0
EINECS: 213-164-5
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II