2-Bromtoluol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4737-100G
OR4737-500G
APOSOR4737-100GEA
52.2
EUR
APOSOR4737-100G
APOSOR4737-500G
2-Bromtoluol 99%
2-Bromtoluol
Formel:
C₇H₇Br Siedepunkt: 181 °C/760mmHg Schmelzpunkt: –27 °C Dichte: 1,422 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 80 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000068 CAS-Nummer: 95-46-5 |