6-Brom-2-chlor-3-pyridinamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4734-1G
OR4734-5G
OR4734-10G
OR4734-2.5G
APOSOR4734-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4734-1G
APOSOR4734-5G
APOSOR4734-10G
APOSOR4734-2.5G
6-Brom-2-chlor-3-pyridinamin
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Formel:
C₅H₄BrClN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04971930 CAS-Nummer: 169833-70-9 |