4,6-Dichlor-2,5-pyrimidindiamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
OR4725-1G
OR4725-5G
OR4725-25G
APOSOR4725-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4725-1G
APOSOR4725-5G
APOSOR4725-25G
4,6-Dichlor-2,5-pyrimidindiamin
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Formel:
C₄H₄Cl₂N₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00792652 CAS-Nummer: 55583-59-0 |