2-Brom-4,6-xylidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
OR4720-25G
OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA
63.8
EUR
APOSOR4720-25G
APOSOR4720-100G
2-Brom-4,6-xylidin
2-Brom-4,6-xylidin
Formel:
C₈H₁₀BrN Molekulargewicht: 200.08 g/mol Siedepunkt: 75…79 °C/5mmHg Schmelzpunkt: 42…47 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047826 CAS-Nummer: 41825-73-4 EINECS: 246-337-9 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...