(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(1-Piperidinyl)benzyl alcohol
OR471676-1G
OR471676-5G
APOSOR471676-1GEA
139
EUR
APOSOR471676-1G
APOSOR471676-5G
(2-Piperidinophenyl)methanol 95%
(2-Piperidinophenyl)methanol
Formel:
C₁₂H₁₇NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864821 CAS-Nummer: 87066-94-2 |