Fmoc-Asp-OBzl 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Fmoc-L-aspartic acid 1-benzyl ester, Fmoc-Asp-Obzl
OR471652-10G OR471652-5G
APOSOR471652-10GEA 137 EUR
APOSOR471652-10G APOSOR471652-5G
Fmoc-Asp-OBzl 95%
Fmoc-Asp-OBzl
Formel: C₂₆H₂₃NO₆
Molekulargewicht: 445.471 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00198201
CAS-Nummer: 86060-83-5