N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ac-Cys(Trt)-OH
OR471635-100G
OR471635-25G
APOSOR471635-100GEA
224
EUR
APOSOR471635-100G
APOSOR471635-25G
N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine 95%
N-Acetyl-S-trityl-L-cysteine
Formel:
C₂₄H₂₃NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236747 CAS-Nummer: 27486-87-9 |