DL-3-Phenyllactic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
DL-β-Phenyllactic acid
OR471633-100G
OR471633-25G
APOSOR471633-100GEA
143
EUR
APOSOR471633-100G
APOSOR471633-25G
DL-3-Phenyllactic acid 98%
DL-3-Phenyllactic acid
Formel:
C₉H₁₀O₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065928 CAS-Nummer: 828-01-3 |