2-(3-Aminopropoxy)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR471529-1G OR471529-5G
APOSOR471529-1GEA 256 EUR
APOSOR471529-1G APOSOR471529-5G
2-(3-Aminopropoxy)benzonitril
2-(3-Aminopropoxy)benzonitril
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16495892
CAS-Nummer: 444574-75-8