Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Lieferant: Apollo Scientific
OR471493-1G OR471493-5G
APOSOR471493-1GEA 27.3 EUR
APOSOR471493-1G APOSOR471493-5G
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Tetrakis(4-bromophenyl)methane
Formel: C₂₅H₁₆Br₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19688472
CAS-Nummer: 105309-59-9