2-Chlor-1,3-dinitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
OR471349-25G
OR471349-5G
APOSOR471349-25GEA
690
EUR
APOSOR471349-25G
APOSOR471349-5G
2-Chlor-1,3-dinitrobenzol
2-Chlor-1,3-dinitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClN₂O₄ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00014689 CAS-Nummer: 606-21-3 UN-Nummer: 3441 ADR: 6.1,II |