[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471301-5G OR471301-1G OR471301-250MG
APOSOR471301-5GEA 1450 EUR
APOSOR471301-5G APOSOR471301-1G APOSOR471301-250MG
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
[(4-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]amine dihydrochloride
Formel: C₅H₁₀Cl₂N₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18071394
CAS-Nummer: 857549-15-6