(Ethylsulphonyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470954-1G OR470954-5G
APOSOR470954-1GEA 306 EUR
APOSOR470954-1G APOSOR470954-5G
(Ethylsulphonyl)acetic acid
(Ethylsulphonyl)acetic acid
Formel: C₄H₈O₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09864550
CAS-Nummer: 141811-44-1