2,5-Dimethyl-p-benzochinon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dimethylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
OR470593-5G OR470593-25G
APOSOR470593-5GEA 125 EUR
APOSOR470593-5G APOSOR470593-25G
2,5-Dimethyl-p-benzochinon
2,5-Dimethyl-p-benzochinon
Formel: C₈H₈O₂
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041737
CAS-Nummer: 137-18-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III