3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470472-1G
OR470472-250MG
APOSOR470472-1GEA
561
EUR
APOSOR470472-1G
APOSOR470472-250MG
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
3-(3-Methoxyphenyl)propionaldehyde
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07772909 CAS-Nummer: 40138-66-7 |