Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470414-1G OR470414-5G
APOSOR470414-1GEA 54.4 EUR
APOSOR470414-1G APOSOR470414-5G
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Ethyl 2-[trans-4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclohexyl]acetate
Formel: C₁₅H₂₇NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20491405
CAS-Nummer: 946598-34-1