3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470302-1G
OR470302-5G
APOSOR470302-1GEA
245
EUR
APOSOR470302-1G
APOSOR470302-5G
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
3-[(Cyclopropylcarbonyl)amino]-4-methylbenzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃ Molekulargewicht: 219.24 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08569890 CAS-Nummer: 915923-66-9 |