1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR470210-25G OR470210-5G
APOSOR470210-25GEA 1540 EUR
APOSOR470210-25G APOSOR470210-5G
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-3-carbonsäure
1-(Dimethylcarbamoyl)piperidin-3-carbonsäure
Formel: C₉H₁₆N₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03830326
CAS-Nummer: 702670-21-1