5-Amino-3-(3,5-dichlorphenyl)isoxazol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470199-1G
OR470199-5G
APOSOR470199-1GEA
306
EUR
APOSOR470199-1G
APOSOR470199-5G
5-Amino-3-(3,5-dichlorphenyl)isoxazol
5-Amino-3-(3,5-dichlorophenyl)isoxazole
Formel:
C₉H₆Cl₂N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11156303 CAS-Nummer: 1020997-14-1 |