2-(2-Chlorethoxy)-4'-nitroacetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470179-1G
OR470179-5G
APOSOR470179-1GEA
286
EUR
APOSOR470179-1G
APOSOR470179-5G
2-(2-Chlorethoxy)-4'-nitroacetanilid
2-(2-Chlorethoxy)-4'-nitroacetanilid
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18379274 CAS-Nummer: 811450-82-5 |