2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-morpholinobenzoic acid
OR470071-1G OR470071-5G
APOSOR470071-1GEA 0 EUR
APOSOR470071-1G APOSOR470071-5G
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
2-Chloro-4-morpholinobenzenecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₂ClNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425732
CAS-Nummer: 175153-55-6