Methyl-2-amino-5-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-iodobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-5-iodobenzoate, Methyl 5-Iodoanthranilate, Methyl 2-Amino-5-iodobenzoate, 5-Iodoanthranilic acid methyll ester
OR4694-100G OR4694-25G OR4694-5G
APOSOR4694-100GEA 410 EUR
APOSOR4694-100G APOSOR4694-25G APOSOR4694-5G
Methyl-2-amino-5-iodbenzoat
Methyl-2-amino-5-iodbenzoat
Formel: C₈H₈INO₂
Schmelzpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798574
CAS-Nummer: 77317-55-6