2-Acetyl-5-chlorthiophen 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
OR4686-100G OR4686-25G OR4686-500G
APOSOR4686-100GEA 82.8 EUR
APOSOR4686-100G APOSOR4686-25G APOSOR4686-500G
2-Acetyl-5-chlorthiophen 99%
2-Acetyl-5-chlorthiophen
Formel: C₆H₅ClOS
Molekulargewicht: 160.62 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Flammpunkt: 108 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005444
CAS-Nummer: 6310-09-4
EINECS: 228-630-3