1-Ioddodecan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4679-1G OR4679-5G
APOSOR4679-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4679-1G APOSOR4679-5G
1-Ioddodecan
1-Ioddodecan
Formel: C₁₂H₂₅I
Siedepunkt: 159…160 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1,201 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001088
CAS-Nummer: 4292-19-7
EINECS: 224-293-1