BippyPhos 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(DI-T-BUTYLPHOSPHINO)-1',3',5'-TRIPHENYL-1,4'-BI-1H-PYRAZOLE, 5-(Di-tert-butylphosphino)-1', 3', 5'-triphenyl-1'H-[1,4']bipyrazole, 5-(di-tert-Butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4'-bipyrazole, 5-(Di-tert-butylphosphino)-1',3',5'-triphenyl-1'H-1,4-bipyrazole
OR46775-1G OR46775-5G
APOSOR46775-1GEA 109 EUR
APOSOR46775-1G APOSOR46775-5G
BippyPhos 97%
BippyPhos
Formel: C₃₂H₃₅N₄P
Schmelzpunkt: 169…173 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09038440
CAS-Nummer: 894086-00-1