4-Iodanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR4677-100G
OR4677-25G
APOSOR4677-100GEA
42.2
EUR
APOSOR4677-100G
APOSOR4677-25G
4-Iodanisol 98%
4-Iodanisol
Formel:
C₇H₇IO Siedepunkt: 240 °C Schmelzpunkt: 48…53 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001056 CAS-Nummer: 696-62-8 EINECS: 211-798-7 |