3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)propanoic acid
OR46731-1G OR46731-5G OR46731-10G
APOSOR46731-1GEA 23.2 EUR
APOSOR46731-1G APOSOR46731-5G APOSOR46731-10G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂S₂
Molekulargewicht: 239.31 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022878
CAS-Nummer: 4767-00-4