3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-(1,4)-benzothiazin-2-ylacetic acid, 2-(3-Oxo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazin-2-yl)acetic acid, 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-2-acetic acid
OR46730-10MG
OR46730-5MG
APOSOR46730-10MGEA
109
EUR
APOSOR46730-10MG
APOSOR46730-5MG
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H[1,4]benzothiazin-2ylacetic acid
Formel:
C₁₀H₉NO₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00087524 CAS-Nummer: 6270-74-2 |