Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
OR4670-1KG
OR4670-500G
OR4670-5KG
APOSOR4670-1KGEA
154
EUR
APOSOR4670-1KG
APOSOR4670-500G
APOSOR4670-5KG
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat 97%
Tetrabutylammoniumhydrogensulfat
Formel:
(C₄H₉)₄NHSO₄ Molekulargewicht: 339.54 g/mol Schmelzpunkt: 168…172 °C Dichte: 1.01 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011637 CAS-Nummer: 32503-27-8 EINECS: 251-068-5 |