2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR46672-1G
OR46672-250MG
OR46672-500MG
OR46672-2.5G
OR46672-5G
APOSOR46672-1GEA
432
EUR
APOSOR46672-1G
APOSOR46672-250MG
APOSOR46672-500MG
APOSOR46672-2.5G
APOSOR46672-5G
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-Chloro-4-(methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₆Cl₂O₃S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12025154 CAS-Nummer: 106904-10-3 |