Benzyltriethylammoniumchlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzyl triethylammonium chloride
OR4667-500G
OR4667-5KG
OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA
24.8
EUR
APOSOR4667-500G
APOSOR4667-5KG
APOSOR4667-1KG
Benzyltriethylammoniumchlorid 99%
Benzyltriethylammoniumchlorid
Formel:
C₁₃H₂₂ClN Siedepunkt: 444.8 °C Schmelzpunkt: 185…192 °C (dec.) Flammpunkt: >275 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011824 CAS-Nummer: 56-37-1 EINECS: 200-270-1 |